Key Documents
SAB5702628
Sigma-Aldrich
Anti-LGR6 Antibody, clone 8J2J10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GPCR, VTS20631
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8J2J10, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
104 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.26 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FPVTPEAVKSVLLVVLPLPACLNPLLYLLFNPHFRDDLRRLRPRAGDSGPLAYAAAGELEKSSCDSTQALVAFSDVDLILEASEAGRPPGLETYGFPSVT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGR6(59352)
Descrição geral
This gene encodes a member of the leucine-rich repeat-containing subgroup of the G protein-coupled 7-transmembrane protein superfamily. The encoded protein is a glycoprotein hormone receptor with a large N-terminal extracellular domain that contains leucine-rich repeats important for the formation of a horseshoe-shaped interaction motif for ligand binding. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 801-900 of human LGR6 (Q9HBX8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1