SAB5702623
Anti-Prion Protein Antibody, clone 3D0J9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ASCR, AltPrP, CD230, CJD, GSS, KURU, PRIP, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, PrPc, p27-30
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3D0J9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.35 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MHRYPNQVYYRPMDEYSNQNNFVHDCVNITIKQHTVTTTTKGENFTETDVKMMERVVEQMCITQYERESQAYYQRGSSMVLFSSPPVILLISFLIFLIVG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)