Documentos Principais
SAB5702618
Sigma-Aldrich
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit monoclonal, 2P7E6
Sinônimo(s):
CMD1AA, CMH23
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anti-ACTN2 Antibody, clone 2P7E6, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2P7E6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
104 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.34 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNQIEPGVQYNYVYDEDEYMIQEEEWDRDLLLDPAWEKQQRKTFTAWCNSHLRKAGTQIENIEEDFRNGLKLMLLLEVISGERLPKPDRGKMRFHKIANV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTN2(88)
Descrição geral
Alpha actinins belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a muscle-specific, alpha actinin isoform that is expressed in both skeletal and cardiac muscles. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, May 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ACTN2 (P35609).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)