Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
SAB5702614
Sigma-Aldrich
Anti-eIF2B epsilon (EIF2B5) Antibody, clone 5M2D4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CACH, CLE, EIF-2B, EIF2Bepsilon, LVWM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5M2D4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAAPVVAPPGVVVSRANKRSGAGPGGSGGGGARGAEEEPPPPLQAVLVADSFDRRFFPISKDQPRVLLPLANVALIDYTLEFLTATGVQETFVFCCWKAA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF2B5(8893)
Descrição geral
This gene encodes one of five subunits of eukaryotic translation initiation factor 2B (EIF2B), a GTP exchange factor for eukaryotic initiation factor 2 and an essential regulator for protein synthesis. Mutations in this gene and the genes encoding other EIF2B subunits have been associated with leukoencephalopathy with vanishing white matter. [provided by RefSeq, Nov 2009]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human eIF2B epsilon (EIF2B5) (EIF2B5) (Q13144).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1