SAB5702610
Anti-ABHD5 Antibody, clone 2K8W9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDS, CGI58, IECN2, NCIE2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2K8W9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TNRPVYAFDLLGFGRSSRPRFDSDAEEVENQFVESIEEWRCALGLDKMILLGHNLGGFLAAAYSLKYPSRVNHLILVEPWGFPERPDLADQDRPIPVWIRA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABHD5(51099)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1