SAB5702600
Anti-PHOX2B Antibody, clone 4W5J8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NBLST2, NBPhox, PMX2B
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4W5J8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.55 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GGGPSPAGAPGAAGPGGPGGEPGKGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGLAAAGGPGQGWAPGPGPITSIPDSLGGPFASVLSSLQRPNGAKAALVKSSMF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHOX2B(8929)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)