Documentos
SAB5702599
Sigma-Aldrich
Anti-NEK2 Antibody, clone 5O0A1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HsPK21, NEK2A, NLK1, PPP1R111, RP67
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5O0A1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.7 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEK2(4751)
Descrição geral
This gene encodes a serine/threonine-protein kinase that is involved in mitotic regulation. This protein is localized to the centrosome, and undetectable during G1 phase, but accumulates progressively throughout the S phase, reaching maximal levels in late G2 phase. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms with distinct C-termini have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2011]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NEK2 (P51955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1