Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
SAB5702592
Sigma-Aldrich
Anti-NAP1L1 Antibody, clone 4W8B6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NAP1, NAP1L, NRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4W8B6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.42 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MADIDNKEQSELDQDLDDVEEVEEEETGEETKLKARQLTVQMMQNPQILAALQERLDGLVETPTGYIESLPRVVKRRVNALKNLQVKCAQIEAKFYEEVH
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NAP1L1(4673)
Descrição geral
This gene encodes a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. This protein participates in DNA replication and may play a role in modulating chromatin formation and contribute to the regulation of cell proliferation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms; however, not all have been fully described. [provided by RefSeq, Apr 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NAP1L1 (P55209).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1