Documentos
SAB5702590
Sigma-Aldrich
Anti-CEND1 Antibody, clone 1D3Z1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BM88
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1D3Z1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
22 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.54 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ALLNNHSNLKPAPTVPSSPDATPEPKGPGDGAEEDEAASGGPGGRGPWSCENFNPLLVAGGVAVAAIALILGVAFLVRKK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEND1(51286)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human CEND1 (Q8N111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1