Documentos Principais
SAB5702562
Sigma-Aldrich
Anti-ELMO1 Antibody, clone 9X6Y6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CED-12, CED12, ELMO-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9X6Y6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
85 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.37 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KGALKQNKEVLELAFSILYDSNCQLNFIAPDKHEYCIWTDGLNALLGKDMMSDLTRNDLDTLLSMEIKLRLLDLENIQIPDAPPPIPKEPSNYDFVYDCN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELMO1(9844)
Descrição geral
This gene encodes a member of the engulfment and cell motility protein family. These proteins interact with dedicator of cytokinesis proteins to promote phagocytosis and cell migration. Increased expression of this gene and dedicator of cytokinesis 1 may promote glioma cell invasion, and single nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with diabetic nephropathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 628-727 of human ELMO1 (Q92556).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1