SAB5702548
Anti-PSME1 Antibody, clone 6H7X3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HEL-S-129m, IFI5111, PA28A, PA28alpha, REGalpha
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6H7X3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.20 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAMLRVQPEAQAKVDVFREDLCTKTENLLGSYFPKKISELDAFLKEPALNEANLSNLKAPLDIPVPDPVKEKEKEERKKQQEKEDKDEKKKGEDEDKGPPCGPVNCNEKIVVLLQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSME1(5720)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1