SAB5702527
Anti-PSMA3 Antibody, clone 7X8W9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HC8, PSC3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7X8W9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.22 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VFQVEYAMKAVENSSTAIGIRCKDGVVFGVEKLVLSKLYEEGSNKRLFNVDRHVGMAVAGLLADARSLADIAREEASNFRSNFGYNIPLKHLADRVAMYVHAYTLYSAVRPFGCSFMLGSYSVNDGAQLY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMA3(5684)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1