SAB5702524
Anti-p60 CAF1 Antibody, clone 7N0I2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CAF-1, CAF-IP60, CAF1, CAF1A, CAF1P60, MPHOSPH7, MPP7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7N0I2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PLPGPSEEKTLQPSSQNTKAHPSRRVTLNTLQAWSKTTPRRINLTPLKTDTPPSSVPTSVISTPSTEEIQSETPGDAQGSPPELKRPRLDENKGGTESLDP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHAF1B(8208)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)