Documentos
SAB5702521
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxiredoxin 1/PAG Antibody, clone 3F8X3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MSP23, NKEF-A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, PRX1, PRXI, TDPX2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3F8X3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
22 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.34 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSSGNAKIGHPAPNFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFSDRAEEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGPM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX1(5052)
Descrição geral
This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein may play an antioxidant protective role in cells, and may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Four transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2011]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Peroxiredoxin 1/PAG (Q06830).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1