SAB5702513
Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Antibody, clone 4M5D0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GLUR4, GLUR4C, GLURD, GluA4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4M5D0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
101 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
0.84 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SGSKDKTSALSLSNVAGVFYILVGGLGLAMLVALIEFCYKSRAEAKRMKLTFSEAIRNKARLSITGSVGENGRVLTPDCPKAVHTGTAIRQSSGLAVIASDLP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA4(2893)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1