Documentos Principais
SAB5702509
Sigma-Aldrich
Anti-PAR2 Antibody, clone 9X8E6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GPR11, PAR2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
9X8E6, monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9X8E6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ICFTPSNLLLVVHYFLIKSQGQSHVYALYIVALCLSTLNSCIDPFVYYFVSHDFRDHAKNALLCRSVRTVKQMQVSLTSKKHSRKSSSYSSSSTTVKTSY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F2RL1(2150)
Descrição geral
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor 1 family of proteins. The encoded cell surface receptor is activated through proteolytic cleavage of its extracellular amino terminus, resulting in a new amino terminus that acts as a tethered ligand that binds to an extracellular loop domain. Activation of the receptor has been shown to stimulate vascular smooth muscle relaxation, dilate blood vessels, increase blood flow, and lower blood pressure. This protein is also important in the inflammatory response, as well as innate and adaptive immunity. [provided by RefSeq, Jun 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 298-397 of human PAR2 (P55085).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)