SAB5702505
Anti-ALAS1 Antibody, clone 2K1G3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ALAS, ALAS-H, ALAS3, ALASH, MIG4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2K1G3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.58 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TEVCDELMSRHNIYVQAINYPTVPRGEELLRIAPTPHHTPQMMNYFLENLLVTWKQVGLELKPHSSAECNFCRRPLHFEVMSEREKSYFSGLSKLVSAQA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALAS1(211)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1