Documentos Principais
SAB5702498
Sigma-Aldrich
Anti-GSTO1 Antibody, clone 7L9P3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GSTO 1-1, GSTTLp28, HEL-S-21, P28, SPG-R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7L9P3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.70 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSGESARSLGKGSAPPGPVPEGSIRIYSMRFCPFAERTRLVLKAKGIRHEVININLKNKPEWFFKKNPFGLVPVLENSQGQLIYESAITCEYLDEAYPGK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSTO1(9446)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is an omega class glutathione S-transferase (GST) with glutathione-dependent thiol transferase and dehydroascorbate reductase activities. GSTs are involved in the metabolism of xenobiotics and carcinogens. The encoded protein acts as a homodimer and is found in the cytoplasm. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2010]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GSTO1 (P78417).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)