SAB5702487
Anti-Pan Cadherin Antibody, clone 6N5P8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
Arc-1, CD324, CDHE, ECAD, LCAM, UVO
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6N5P8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
140 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999) , CDH2(1000) , CDH3(1001)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)