SAB5702477
Anti-U2AF2/U2AF65 Antibody, clone 8E8R9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
U2AF65
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8E8R9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
65 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.55 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EVLCLMNMVLPEELLDDEEYEEIVEDVRDECSKYGLVKSIEIPRPVDGVEVPGCGKIFVEFTSVFDCQKAMQGLTGRKFANRVVVTKYCDPDSYHRRDFW
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... U2AF2(11338)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1