SAB5702468
Anti-ESRRA Antibody, clone 2R10S3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ERR1, ERRa, ERRalpha, ESRL1, NR3B1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2R10S3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.34 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSSQVVGIEPLYIKAEPASPDSPKGSSETETEPPVALAPGPAPTRCLPGHKEEEDGEGAGPGEQGGGKLVLSSLPKRLCLVCGDVASGYHYGVASCEACK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESRRA(2101)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)