Documentos Principais
SAB5702450
Sigma-Aldrich
Anti-DGCR8 Antibody, clone 3T5Q6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
C22orf12, DGCRK6, Gy1, pasha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3T5Q6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DLEEFRSYLEKRFDFEQVTVKKFRTWAERRQFNREMKRKQAESERPILPANQKLITLSVQDAPTKKEFVINPNGKSEVCILHEYMQRVLKVRPVYNFFECENPSEPFGASVTIDGVTYGSGTASSKKLAKNKAARATLEILIPDFVKQTSEEKPKDSEELEYFNHISIEDSRVYELTSKAGLLSPYQILHECLKRNHGMGDTSIKFEVVPGKNQKSEYVMACGKHTVRGWCKNKRVGKQLASQKILQLLHPHVKNWGSLLRMYGRESSKMVKQETSDKSVIELQQYAKKNKPNLHILSKLQEEMKRLAEEREETRKKPKMSIVASAQPG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DGCR8(54487)
Descrição geral
This gene encodes a subunit of the microprocessor complex which mediates the biogenesis of microRNAs from the primary microRNA transcript. The encoded protein is a double-stranded RNA binding protein that functions as the non-catalytic subunit of the microprocessor complex. This protein is required for binding the double-stranded RNA substrate and facilitates cleavage of the RNA by the ribonuclease III protein, Drosha. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2010]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 436-764 of human DGCR8 (Q8WYQ5).
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)