SAB5702441
Anti-ERK5 Antibody, clone 5C1P5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5C1P5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
115 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LSKSQVEDPLPPVFSGTPKGSGAGYGVGFDLEEFLNQSFDMGVADGPQDGQADSASLSASLLADWLEGHGMNPADIESLQREIQMDSPMLLADLPDLQDP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK7(5598)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1