Documentos Principais
SAB5702437
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA13/GRIM19 Antibody, clone 7D1Z6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7D1Z6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.7mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAASKVKQDMPPPGGYGPIDYKRNLPRRGLSGYSMLAIGIGTLIYGHWSIMKWNRERRRLQIEDFEARIALLPLLQAETDRRTLQMLRENLEEEAIIMKDVPDWKVGESVFHTTRWVPPLIGELYGLRTTEEALHASHGFMWYT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFA13(51079)
Descrição geral
This gene encodes a subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), which functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The protein is required for complex I assembly and electron transfer activity. The protein binds the signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) transcription factor, and can function as a tumor suppressor. The human protein purified from mitochondria migrates at approximately 16 kDa. Transcripts originating from an upstream promoter and capable of expressing a protein with a longer N-terminus have been found, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human NDUFA13/GRIM19 (Q9P0J0).
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)