SAB5702432
Anti-Carbonic Anhydrase 1 (CA1) Antibody, clone 0G10F8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CA-I, CAB, Car1, HEL-S-11
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0G10F8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
29 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
0.75 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KVLDALQAIKTKGKRAPFTNFDPSTLLPSSLDFWTYPGSLTHPPLYESVTWIICKESISVSSEQLAQFRSLLSNVEGDNAVPMQHNNRPTQPLKGRTVRASF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CA1(759)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)