SAB5702402
Anti-TrkA Antibody, clone 9F4Y9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MTC, TRK, TRK1, TRKA, Trk-A, p140-TrkA
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9F4Y9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
130 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ESILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPWYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQALAQAPPVYLDVLG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK1(4914)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1