Documentos Principais
SAB5702396
Sigma-Aldrich
Anti-DCR2 Antibody, clone 10Y1N4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD264, DCR2, TRAIL-R4, TRAILR4, TRUNDD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10Y1N4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
45-60 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.61 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PTQVSEQEIQGQELAELTGVTVELPEEPQRLLEQAEAEGCQRRRLLVPVNDADSADISTLLDASATLEEGHAKETIQDQLVGSEKLFYEEDEAGSATSCL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain, a transmembrane domain, and a truncated cytoplamic death domain. This receptor does not induce apoptosis, and has been shown to play an inhibitory role in TRAIL-induced cell apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 287-386 of human DCR2 (Q9UBN6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)