SAB5702358
Anti-Cyclin H Antibody, clone 3N5S3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CAK, CycH, p34, p37
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3N5S3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
34 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.10 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
AGITMESYLSESLMLKENRTCLSQLLDIMKSMRNLVKKYEPPRSEEVAVLKQKLERCHSAELALNVITKKRKGYEDDDYVSKKSKHEEEEWTDDDLVESL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCNH(902)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1