Documentos Principais
SAB5702335
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R3/p55PIK Antibody, clone 2I10M9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
p55, p55-GAMMA, p55PIK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2I10M9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.5mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIK3R3(8503)
Descrição geral
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) phosphorylates phosphatidylinositol and similar compounds, which then serve as second messengers in growth signaling pathways. PI3K is composed of a catalytic and a regulatory subunit. The protein encoded by this gene represents a regulatory subunit of PI3K. The encoded protein contains two SH2 domains through which it binds activated protein tyrosine kinases to regulate their activity. [provided by RefSeq, Jun 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 362-461 of human PIK3R3/p55PIK (Q92569).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)