Documentos Principais
SAB5702326
Sigma-Aldrich
Anti-NUDEL/NDEL1 Antibody, clone 9C8T10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EOPA, MITAP1, NDE1L1, NDE2, NUDEL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
9C8T10, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, rat, human
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9C8T10, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.35 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MDGEDIPDFSSLKEETAYWKELSLKYKQSFQEARDELVEFQEGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDEL1(81565)
Descrição geral
This gene encodes a coiled-coil protein that plays a role in multiple processes including cytoskeletal organization, cell signaling and neuron migration, outgrowth and maintenance. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X. [provided by RefSeq, Mar 2012]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)