SAB5702322
Anti-ACLY Antibody, clone 8A0V0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ACL, ATPCL, CLATP
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8A0V0, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.26 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ATPLLDYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVLGRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACLY(47)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)