SAB5702319
Anti-CD35/CR1 Antibody, clone 2A0Q1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
C3BR, C4BR, CD35, KN
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2A0Q1, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.10 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DGYTLEGSPWSQCQADDRWDPPLAKCTSRTHDALIVGTLSGTIFFILLIIFLSWIILKHRKGNNAHENPKEVAIHLHSQGGSSVHPRTLQTNEENSRVLP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CR1(1378)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1