SAB5702307
Anti-MSR1 Antibody, clone 10O8B0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD204, SCARA1, SR-A, SR-AI, SR-AII, SR-AIII, SRA, phSR1, phSR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10O8B0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.40 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MEQWDHFHNQQEDTDSCSESVKFDARSMTALLPPNPKNSPSLQEKLKSFKAALIALYLLVFAVLIPLIGIVAAQLLKWETKNCSVSSTNANDITQSLTGK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSR1(4481)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1