SAB5702282
Anti-SOCS1 Antibody, clone 5T6Z10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SOCS1,CIS1,CISH1,JAB,SOCS-1,SSI-1,SSI1,TIP3,TIP-3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5T6Z10, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MVAHNQVAADNAVSTAAEPRRRPEPSSSSSSSPAAPARPRPCPAVPAPAPGDTHFRTFRSHADYRRITRASALLDACGFYWGPLSVHGAHERLRAEPVGT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOCS1(8651)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3