SAB5702228
Anti-PML Antibody, clone 2A0N10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MYL,PP8675,RNF71,TRIM19,PML
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2A0N10, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
68-120 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.10 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MEPAPARSPRPQQDPARPQEPTMPPPETPSEGRQPSPSPSPTERAPASEEEFQFLRCQQCQAEAKCPKLLPCLHTLCSGCLEASGMQCPICQAPWPLGAD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PML(5371)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1