SAB5702223
Anti-Glucocorticoid Receptor Antibody, clone 2K3E8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GCCR,GCR,GCRST,GR,GRL,NR3C1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2K3E8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
95 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.20 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DSKESLTPGREENPSSVLAQERGDVMDFYKTLRGGATVKVSASSPSLAVASQSDSKQRRLLVDFPKGSVSNAQQPDLSKAVSLSMGLYMGETETKVMGNDLGFPQQGQISLSSGETDLKLLEESIANLNRSTSVPENPKSSASTAVSAAPTEKEFPKTHSDVSSEQQHLKGQTGTNGGN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1