SAB5702212
Anti-UCP1+UCP3 Antibody, clone 0S10O10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AI385626, Slc25a7, Ucp
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0S10O10, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MVNPTTSEVQPTMGVKIFSAGVSACLADIITFPLDTAKVRLQIQGEGQASSTIRYKGVLGTITTLAKTEGLPKLYSGLPAGIQRQISFASLRIGLYDSVQEYFSSGRETPASLGNKISAGLMTGGVAVFIGQPTEVVKVRMQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYRVIATTESLSTLWKGTTPNLMRNVIINCTELVTYDLMKGALVNNKILADDVPCHLLSALVAGFCTTLLASPVDVVKTRFINSLPGQYPSVPSCAMSMYTKEGPTAFFKGFVASFLRLGSWNVIMFVCFEQLKKELMKSRQTVDCTT
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... UCP1(22227)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1