Documentos Principais
SAB5702205
Sigma-Aldrich
Anti-EDG2/LPA-1 Antibody, clone 3U1Q0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EDG2, GPR26, Gpcr26, LPA1, Mrec1.3, VZG1, edg-2, rec.1.3, vzg-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3U1Q0, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
41 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAAISTSIPVISQPQFTAMNEPQCFYNESIAFFYNRSGKHLATEWNTVSKLVMGLGITVCIFIMLANLLVMVAIYVNRRFHFPIYYLMANLAAADFFAGL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPAR1(1902)
Descrição geral
The integral membrane protein encoded by this gene is a lysophosphatidic acid (LPA) receptor from a group known as EDG receptors. These receptors are members of the G protein-coupled receptor superfamily. Utilized by LPA for cell signaling, EDG receptors mediate diverse biologic functions, including proliferation, platelet aggregation, smooth muscle contraction, inhibition of neuroblastoma cell differentiation, chemotaxis, and tumor cell invasion. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EDG2/LPA-1 (Q92633).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)