SAB5702182
Anti-PLA2G2A Antibody, clone 3X9F5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PLA2G2A, MOM1, PLA2, PLA2B, PLA2L, PLA2S, PLAS1, sPLA2, phospholipase A2 group IIA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3X9F5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
15 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VTHDCCYKRLEKRGCGTKFLSYKFSNSGSRITCAKQDSCRSQLCECDKAAATCFARNKTTYNKKYQYYSNKHCRGSTPRC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLA2G2A(5320)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)