Documentos Principais
SAB5702168
Sigma-Aldrich
Anti-ACTN3 Antibody, clone 4H7E6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
actinin, alpha 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4H7E6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
103 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.6 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DRLEGDHQLLQESLVFDNKHTVYSMEHIRVGWEQLLTSIARTINEVENQVLTRDAKGLSQEQLNEFRASFNHFDRKQNGMMEPDDFRACLISMGYDLGEVE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTN3(89)
Descrição geral
This gene encodes a member of the alpha-actin binding protein gene family. The encoded protein is primarily expressed in skeletal muscle and functions as a structural component of sarcomeric Z line. This protein is involved in crosslinking actin containing thin filaments. An allelic polymorphism in this gene results in both coding and non-coding variants; the reference genome represents the coding allele. The non-functional allele of this gene is associated with elite athlete status. [provided by RefSeq, Feb 2014]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-800 of human ACTN3 (Q08043).
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)