SAB5702151
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
rabbit monoclonal, 10T9N2
Sinônimo(s):
CD51,MSK8,VNRA,VTNR,Integrin alpha V,ITGAV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Antibody, clone 10T9N2, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10T9N2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
140 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SLKSSASFNVIEFPYKNLPIEDITNSTLVTTNVTWGIQPAPMPVPVWVIILAVLAGLLLLAVLVFVMYRMGFFKRVRPPQEEQEREQLQPHENGEGNSET
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)