SAB5702141
Anti-PRK2/PKN2 Antibody, clone 5O2G6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PAK2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2, STK7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5O2G6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
112 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.4 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MASNPERGEILLTELQGDSRSLPFSENVSAVQKLDFSDTMVQQKLDDIKDRIKREIRKELKIKEGAENLRKVTTDKKSLAYVDNILKKSNKKLEELHHKL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKN2(5586)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1