SAB5702110
Anti-HDAC3 Antibody, clone 1M1O7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HD3,RPD3,RPD3-2,HDAC3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1M1O7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
49 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.35 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FEYFAPDFTLHPDVSTRIENQNSRQYLDQIRQTIFENLKMLNHAPSVQIHDVPADLLTYDRTDEADAEERGPEENYSRPEAPNEFYDGDHDNDKESDVEI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC3(8841)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1