Documentos
SAB5702104
Sigma-Aldrich
Anti-DCTN5 Antibody, clone 9W2S4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DCTN5, dynactin subunit 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9W2S4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
20 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.50 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MELGELLYNKSEYIETASGNKVSRQSVLCGSQNIVLNGKTIVMNDCIIRGDLANVRVGRHCVVKSRSVIRPPFKKFSKGVAFFPLHIGDHVFIEEDCVVNAAQIGSYVHVGKNCVIGRRCVLKDCCKILDNTVLPPETVVPPFTVFSGCPGLFSGELPECTQELMIDVTKSYYQKFLPLTQV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCTN5(84516)
Descrição geral
This gene encodes a subunit of dynactin, a component of the cytoplasmic dynein motor machinery involved in minus-end-directed transport. The encoded protein is a component of the pointed-end subcomplex and is thought to bind membranous cargo. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 1. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-182 of human DCTN5 (Q9BTE1).
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1