Documentos Principais
SAB5702060
Sigma-Aldrich
Anti-ARPC2 Antibody, clone 4F2G6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ARPC2, ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc, actin-related protein 2/3 complex subunit 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4F2G6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
34 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.40 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARPC2(10109)
Descrição geral
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. The Arp2/3 protein complex has been implicated in the control of actin polymerization in cells and has been conserved through evolution. The exact role of the protein encoded by this gene, the p34 subunit, has yet to be determined. Two alternatively spliced variants have been characterized to date. Additional alternatively spliced variants have been described but their full length nature has not been determined.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human ARPC2 (O15144).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)