SAB5702059
Anti-HSPB8/HSP22 Antibody, clone 3K10W1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CMT2L, DHMN2, E2IG1, H11, HMN2, HMN2A, HSP22
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3K10W1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
22 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPB8(26353)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1