Documentos Principais
SAB5702033
Sigma-Aldrich
Anti-beta 2 Microglobulin Antibody, clone 5F0O7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
IMD43
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
5F0O7, monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5F0O7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
14 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.42 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B2M(567)
Descrição geral
This gene encodes a serum protein found in association with the major histocompatibility complex (MHC) class I heavy chain on the surface of nearly all nucleated cells. The protein has a predominantly beta-pleated sheet structure that can form amyloid fibrils in some pathological conditions. The encoded antimicrobial protein displays antibacterial activity in amniotic fluid. A mutation in this gene has been shown to result in hypercatabolic hypoproteinemia.[provided by RefSeq, Aug 2014]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 40-119 of human beta 2 Microglobulin (P61769).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)