Documentos Principais
SAB5702027
Sigma-Aldrich
Anti-E2F6 Antibody, clone 9I5M0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
E2F-6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9I5M0, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
36 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LDGIDLVEKKSKNHIRWIGSDLSNFGAVPQQKKLQEELSDLSAMEDALDELIKDCAQQLFELTDDKENERLAYVTYQDIHSIQAFHEQIVIAVKAPAETRLDVPAPREDSITVHIRSTNGPIDVYLCEVEQGQTSNKRSEGVGTSSSESTHPEGPEEEENPQQSEELLEVSN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... E2F6(1876)
Descrição geral
This gene encodes a member of a family of transcription factors that play a crucial role in the control of the cell cycle. The protein encoded by this gene lacks the transactivation and tumor suppressor protein association domains found in other family members, and contains a modular suppression domain that functions in the inhibition of transcription. It interacts in a complex with chromatin modifying factors. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 22 and X. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-300 of human E2F6 (O75461).
Aplicação
WB, IP, ChIP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)