SAB5702013
Anti-AP2M1 Antibody, clone 10J8D1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AP50, CLAPM1, mu2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10J8D1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.725 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AP2M1(1173)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1