SAB5701997
Anti-HFE Antibody, clone 2O7D2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HFE, HFE1, HH, HLA-H, MVCD7, TFQTL2, hemochromatosis
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2O7D2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KEFEPKDVLPNGDGTYQGWITLAVPPGEEQRYTCQVEHPGLDQPLIVIWEPSPSGTLVIGVISGIAVFVVILFIGILFIILRKRQGSRGAMGHYVLAERE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HFE(3077)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1